Learn More
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride |
| Note relative au nom | 98% |
| CAS | 344-38-7 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C7H3BrF3NO2 |
| Afficher plus |