Learn More
5-bromo-2-nitrobenzotrifluorure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408277 5 g 5g
11418277 25 g 25g
11428277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17634.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 344-38-7 | C7H3BrF3NO2 | 270.005 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-38-7
Formule moléculaire C7H3BrF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 270.005
Numéro MDL MFCD00014706
Clé InChI ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
CID PubChem 136171
Nom IUPAC 4-bromo-1-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Point de fusion 32°C to 35°C
Densité 1.799
Point d’ébullition 95°C to 96°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 5 g
Beilstein 2650701
Poids de la formule 270.01
Pourcentage de pureté ≥98%