Learn More
5-Bromo-2-nitrophénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472399
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472399 5 g 5g
15482399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64966.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218.006 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27684-84-0
Formule moléculaire C6H4BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 218.006
Numéro MDL MFCD03095027
Clé InChI DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
CID PubChem 13970496
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-nitrophenol
Point de fusion 40°C to 41°C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Beilstein 2329085
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 218.01
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin