Learn More
5-Bromo-2-nitrophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-nitrophenol |
| CAS | 27684-84-0 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Br N O3 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-2-5(8(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Br)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 5-bro-2-nitrophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218 |
| Poids de la formule | 216.9375 |