Learn More
5-bromo-2-nitropyridine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329685 5 g 5g
11319685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19748.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 39856-50-3 | Molecular Formula: C5H3BrN2O2 | Molecular Weight: 203.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39856-50-3
Formule moléculaire C5H3BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.00
Numéro MDL MFCD00160411
Clé InChI ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-nitro, 2-nitro-5-bromo pyridine, 5-bromo-2-nitro-pyridine, 5-brom-2-nitropyridin, pubchem6691, 5-bromo2-nitropyridine, 5-bromo-2-nitropyridin, 3-bromo-6-nitro pyridine, 5-bromo-2-nitro pyridine
CID PubChem 817620
Nom IUPAC 5-bromo-2-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-nitropyridine
Point de fusion 147°C to 151°C
Quantité 5 g
Beilstein 120878
Poids de la formule 203
Pourcentage de pureté ≥98%