Learn More
5-Bromo-2-nitropyridine, TRC
Code produit 30334274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334274 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68618025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS 39856-50-3
Formule moléculaire C5H3BrN2O2
Quantité 25 g
Synonyme 2-Nitro-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-nitropyridine
Formule InChI InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
Nom IUPAC 5-bromo-2-nitropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 202.99