Learn More
5-Bromo-2-phenoxypyrimidine, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-phenoxypyrimidine |
| CAS | 257280-25-4 |
| Formule moléculaire | C10H7BrN2O |
| Numéro MDL | MFCD03646346 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | BrC1=CN=C(N=C1)OC2=CC=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |