Learn More
5-bromo-2-phényle-7-azaindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497477 1 g 1g
15407487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35193.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 953414-75-0 | C13H9BrN2 | 273.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953414-75-0
Formule moléculaire C13H9BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 273.13
Numéro MDL MFCD11109822
Clé InChI QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
CID PubChem 23643607
Nom IUPAC 5-bromo-2-phényl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES BrC1=CN=C2NC(=CC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole
Point de fusion 287°C to 289°C
Couleur Marron
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 273.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide