Learn More
5-Bromo-2-phenylfuro[2,3-b]pyridine, 98 %, Alfa Aesar™
Code produit 15416817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15416817 1 g 1g
15426817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33927.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 431942-30-2
Formule moléculaire C13H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 274.117
Numéro MDL MFCD18800802
Clé InChI GDEUCQHGCNNNOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-phenylfuro 2,3-b pyridine
CID PubChem 12027793
Nom IUPAC 5-bromo-2-phénylfuro[2,3-b]pyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-phenylfuro[2,3-b]pyridine
Point de fusion 168°C to 169°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 274.11
Pourcentage de pureté 98%