Learn More
5-Bromo-2-picoline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-picoline |
| CAS | 3430-13-5 |
| Formule moléculaire | C6H6BrN |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Methyl-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-methylpyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)cn1 |
| Nom IUPAC | 5-bromo-2-méthylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.02 |
| Poids de la formule | 170.9684 |