Learn More
5-bromo-2-pyrazinamine, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10631573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10631573 1 g 1g
10134204 5 g 5g
10392155 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10631573 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00943DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 59489-71-3
Formule moléculaire C4H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 174.001
Numéro MDL MFCD00235015
Clé InChI KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
CID PubChem 599539
Nom IUPAC 5-bromopyrazin-2-amine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-pyrazinamine
% min. CAS 97.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique