Learn More
Acide 5-bromo-2-pyridineacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435977 1 g 1g
15445977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33181.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 192642-85-6 | Molecular Formula: C7H6BrNO2 | Molecular Weight: 216.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192642-85-6
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD09999983
Clé InChI ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid
CID PubChem 46238459
Nom IUPAC Acide 2-(5-bromopyridine-2-yl) acétique
SMILES OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Point de fusion 120°C to 123°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 98%