Learn More
5-Bromo-2-thiophènecarboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde |
| CAS | 4701-17-1 |
| Formule moléculaire | C5H3BrOS |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Bromo-5-formylthiophene, 2-Bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Formyl-5-bromothiophene, 5-Bromo-2-carbonylthiophene, 5-Bromo-2-formylthiophene, 5-Bromo-2-thienylaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Bromothiophen-2-carboxaldehyde, 5-Bromothiophene-2-aldehyde, 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccc(C=O)s1 |
| Nom IUPAC | 5-bromothiophène-2-carbdédé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.05 |