Learn More
5-bromo-2-thiophénéthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428048 25 g 25g
15418048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61493.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79387-71-6 | C5H5BrOS | 193.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79387-71-6
Formule moléculaire C5H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 193.06
Numéro MDL MFCD06202626
Clé InChI DBRSLMCLMMFHEF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11435467
Nom IUPAC (5-bromothiophen-2-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-thiophenemethanol
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Synonyme 5-bromothien-2-yl methanol, 5-bromothiophen-2-yl methanol, 5-bromo-2-thiophenemethanol, 2-thiophenemethanol, 5-bromo, 5-bromothiophene-2-methanol, 5-bromo-2-thienyl methanol, ksc646o4p, 2-thiophenemethanol,5-bromo, 5-bromo-2-thiophenyl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethylthiophene
Poids de la formule 193.06
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide