Learn More
5-bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359939 5 g 5g
11349939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25731.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 436799-32-5
Formule moléculaire C6H3BrF3N
Numéro MDL MFCD06657686
Clé InChI RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
CID PubChem 2761197
Nom IUPAC 5-bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 39°C to 40°C
Point d’ébullition 76°C to 78°C (18 mmHg)
Quantité 5 g
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 225.996
Poids de la formule 226
Pourcentage de pureté 97%