Learn More
5-bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15430808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430808 250 mg 250mg
15420808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54522.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 5-bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 848366-28-9
Formule moléculaire C6H5BrClNO
Poids moléculaire (g/mol) 222.466
Numéro MDL MFCD04972382
Clé InChI XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
CID PubChem 40427004
Nom IUPAC 5-bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine
SMILES COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 222.47
Pourcentage de pureté 96%