Learn More
5-bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15214794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15214794 5 g Flacon en verre -
15204794 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449890050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 848366-28-9
Formule moléculaire C6H5BrClNO
Poids moléculaire (g/mol) 222.47
Clé InChI XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 40427004
Nom IUPAC 5-bromo-3-chloro-2-méthoxypyridine
SMILES COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Point de fusion 61°C to 63°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
Poids de la formule 222.47
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement