Learn More
5-Bromo--(chlorométhyl)--benzothiophène,3-(chlorométhyl)-1-benzothiophène, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10621285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10621285 1 g Flacon en verre ambré 1g
10441493 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10621285 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33524DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 852180-53-1
Formule moléculaire C9H6BrClS
Poids moléculaire (g/mol) 261.561
Numéro MDL MFCD07772810
Clé InChI ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7164583
Nom IUPAC 5-bromo-3-(chlorométhyl)-1-benzothiophène
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Poids de la formule 261.57
Pourcentage de pureté 97%