Learn More
5-bromo-3-cyanopyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-3-cyanopyridine |
| CAS | 35590-37-5 |
| Point de fusion | 104°C to 105°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H3BrN2 |
| Numéro MDL | MFCD00174363 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p |
| Clé InChI | FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Bromo-3-cyanopyridine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.