Learn More
5-bromo-3-méthoxyquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491058 1 g 1g
15411068 250 mg 250mg
15401068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54919.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 776296-12-9 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Remarques
Réfrigéré (2-4°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 776296-12-9
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.084
Numéro MDL MFCD16038652
Clé InChI YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
CID PubChem 58227851
Nom IUPAC 5-bromo-3-méthoxyquinoléine
SMILES COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-methoxyquinoline
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 96%