Learn More
5-bromo-3-méthyl-benzène-1,2-diamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10524653
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10524653 1 g Flacon en verre ambré 1g
10422484 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10524653 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07383DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 76153-06-5
Formule moléculaire C7H9BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 201.067
Clé InChI UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 5-bromo-3-methyl, 2,3-diamino-5-bromotoluene, 5-bromo-2,3-diaminotoluene, bromomethylbenzenediamine, pubchem22667, ksc642k2n, 5-bromo-2,3-diamino-toluene, 5-bromo-2.3-diamino-toluene
CID PubChem 1516397
Nom IUPAC 5-bromo-3-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-methylbenzene-1, 2-diamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.07
Pourcentage de pureté 97%