Learn More
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone, TRC
Code produit 30344842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344842 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6862651G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone
CAS 15862-34-7
Formule moléculaire C5 H3 Br N2 O3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
SMILES Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-bro-3-nitropyridine-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 218.99
Poids de la formule 217.9327