Learn More
5-bromo-3-nitropyridine-2-ol, 95 %+, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 218.99 |
| Pourcentage de pureté | 95% |