Learn More
5-bromo-3-nitrosalicylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491500 1 g 1g
11401510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26927.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16634-88-1 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16634-88-1
Formule moléculaire C7H4BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 246.016
Numéro MDL MFCD00130110
Clé InChI YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
CID PubChem 618699
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 97%