Learn More
Acide 5-bromo-3-pyridineacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393147 1 g 1g
11303157 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13579.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39891-12-8 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
5-Bromo-3-pyridineacetic acid acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-bromo-3-pyridineacétique agit comme une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le domaine des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39891-12-8
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD00829308
Clé InChI UETIDNDXXGCJCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-3-pyridylacetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridineacetic acid, 3-pyridineacetic acid, 5-bromo, 2-5-bromo-3-pyridyl acetic acid, 5-bromo-3-pyridylaceticacid, 5-bromo-pyridin-3-yl-acetic acid, 5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridinyl acetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid
CID PubChem 2802539
Nom IUPAC Acide 2-(5-bromopyridine-3-yl) acétique
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-pyridineacetic acid
Point de fusion 182°C to 185°C
Quantité 1 g
Beilstein 388264
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté ≥98%