Learn More
5-bromo-3-pyridinecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11351483 5 g Flacon en verre -
11363110 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351483 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 113118-81-3 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113118-81-3
Formule moléculaire C6H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 186.01
Clé InChI NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromonicotinaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-3-formylpyridine, 3-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 3-bromo-5-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 3-bromopyridine-5-carbaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarbaldehyde
CID PubChem 2784734
Nom IUPAC 5-bromopyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96.0°C to 98.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.