Learn More
5-bromo-4,5,6,7-tétrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10691113 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10691113 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC02150CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one
CAS 300574-36-1
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Numéro MDL MFCD00168437
Quantité 250 mg
Synonyme 5-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 5-bromo-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurazan, 5-bromo-6,7-dihydrobenzo c 1,2,5 oxadiazol-4 5h-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one,5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-5h-benzo 1,2,5 oxadiazol-4-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one, 5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one #, 5-bromo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-c 1,2,5-oxadiazol-4-one
Clé InChI RLBJBTYYLDXIHR-UHFFFAOYNA-N
SMILES BrC1CCC2=NON=C2C1=O
Nom IUPAC 5-bromo-4,5,6,7-tétrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
CID PubChem 572916
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 97%