Learn More
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30948659
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948659 100 g
30948855 5 g
30948590 10 g
30946945 25 g
30940014 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30948659 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD102921100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
CAS 23819-87-6
Formule moléculaire C8H7BrN2O
Numéro MDL MFCD01117224
Quantité 100 g
SMILES N#CC1=C(C)C(Br)=C(C)NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Pourcentage de pureté 97%