Learn More
5-Bromo-4-(bromométhyl)-1-pentène (stabilisé avec du fil de cuivre), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-4-bromomethyl-1-pentene |
| CAS | 157556-86-0 |
| Formule moléculaire | C6H10Br2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10Br2/c1-2-3-6(4-7)5-8/h2,6H,1,3-5H2 |
| SMILES | BrCC(CBr)CC=C |
| Nom IUPAC | 5-bro-4-(brométhyl)pent-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.95 |
| Poids de la formule | 239.91 |