Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-Galactopyranoside, TRC
Code produit 30335949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335949 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6823501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14 H15 Br Cl N O6
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 408.63
Poids de la formule 406.9771