Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galactopyranoside, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440127 50 mg 50mg
11430127 10 mg 10mg
11344669 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21034.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.629 g/mol
It is a substrate for beta-galactosidase, which cleaves the glycosidic bond to give 5-bromo-4-chloro-3-hydroxy-1H-indole, which immediately dimerises to give an intensely blue product. It is also used to detect activity of this enzyme in histochemistry and bacteriology. It is employed as a colorless, endogenous or exogenous pigment precursors that may be transformed by biological mechanisms into colored compounds. They are used in biochemical assays and in diagnosis as indicators, particularly in the form of enzyme substrates. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un substrat pour la bêta-galactosidase, qui clive la liaison glycosidique pour créer du 5-bromo-4-chloro-3-hydroxy-1H-indole, qui se dimérise immédiatement pour donner un produit intensément bleu. Il est également utilisé pour détecter l’activité de cette enzyme en histochimie et en bactériologie. Il est utilisé comme précurseur de pigments incolores, endogènes ou exogènes pouvant être transformés par des mécanismes biologiques en composés colorés. Ils sont utilisés comme indicateurs dans les dosages biochimiques et dans les diagnostics, plus particulièrement sous forme de substrats enzymatiques. X-Gal est le substrat de référence utilisé pour sélectionner des colonies bactériennes recombinantes de couleur bleu-blanc avec le génotype lac+.
Solubilité
Soluble dans 100 mM de DMSO.
Remarques
Sensible à la lumière & l’humidité Conservez-le à l’écart des agents oxydants, de la chaleur, de l’eau / de l’humidité et de la lumière. Stocker sous un gaz inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.629
Numéro MDL MFCD00005666
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Point de fusion ∼236°C (decomposition)
Quantité 50 mg
Beilstein 1402009
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in 100 mM in DMSO.
Rotation optique −62° (c=1 in 50% DMF)
Poids de la formule 408.64
Pourcentage de pureté ≥98%