Learn More
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL), >99 %, ultra pur, Thermo Scientific™
Code produit 15825248 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
2 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
2g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15825248 100 mg Flacon en plastique 100mg
15835248 250 mg Flacon en plastique 250mg
15815048 1 g Flacon en plastique 1g
15825048 2 g Flacon en plastique 2g
15835048 5 g Flacon en plastique 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15825248 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J10077.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Substrat histochimique pour le β-galactosidase et substrat pour le screening de colonies bleues/blanches
Substrat histochimique pour la β-galactosidase. Un substrat pour la sélection de colonies bleues/blanches. La concentration effective est d‘environ 50 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.629
Numéro MDL MFCD00005666
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL)
Point de fusion ∼236°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 mg
Beilstein 1402009
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 408.63
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline