Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galactoside, 99+ %, pour la biologie moléculaire, DNAse, R
Code produit 10174111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10174111 100 mg Flacon en verre 100mg
10351484 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174111 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327241000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.63
Numéro MDL MFCD00005666
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
Note relative au nom For molecular biology
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 10272
Rotation spécifique − 64.00
Poids de la formule 408.63
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre