Learn More
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside, 99 %, pur
Code produit 10666594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
10mg
2.50g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666594 500 mg Flacon en verre 500mg
10256520 10 mg Flacon en verre 10mg
10551861 100 mg Flacon en verre 100mg
10593694 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10666594 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 227775000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7240-90-6 | C₁₄H₁₅BrClNO₆| 408,63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.63
Numéro MDL MFCD00005666
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Merck Index 15,10272
Conditions de rotation spécifiques - 64.00 (20.00°C c=1,H2O/DMF (1/1))
Rotation spécifique − 64.00
Poids de la formule 408.63
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement