Learn More
5-bromo-4-chloro-3sel de sodium d’indolyl bêta-D-glucuronide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400367 250 mg 250mg
15490357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64360.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substrat pour la bêta-glucuronidase
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt is a chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium 5-bromo-4-chloro-3-indolyl bêta-D-glucuronide est un substrat chromogène pour la détection des gènes β ;-glucuronidase (GUS).
Solubilité
Soluble dans l’eau à10 mg/ml
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129541-41-9
Formule moléculaire C14H12BrClNNaO7
Poids moléculaire (g/mol) 444.594
Numéro MDL MFCD00135782
Clé InChI IBLSVGDGSKUDCT-ILIJQVQCSA-M
Synonyme x-gluc sodium salt, x-glca sodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucopyranosiduronic acid sodium salt
CID PubChem 53384407
Nom IUPAC Sodium ;(2R,3S,4S,5S,6S)-6-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water at 10mg/ml
Poids de la formule 444.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre