Learn More
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, ≥ 98 %, réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11462151 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462151 500 mg 500mg
11442151 10 mg 10mg
11452151 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462151 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219481190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00€
    817.95€ / 500mg
    Économisez 41.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Le 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside est utilisé comme substrat indigogénique pour la β-galactosidase, pour la détection des clones positifs à la β-galactosidase et pour l’identification des colonies lac et bactériennes ou de
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.629
Numéro MDL MFCD00005666
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside
Note relative au nom FTIR
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Quantité 500 mg
Poids de la formule 408.6
Pourcentage de pureté >98%
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre