Learn More
X-gal, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Fisher BioReagents™
Code produit 10234923
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10234923 100 mg Flacon en verre 100mg
10113253 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10234923 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1615100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour le dépistage des colonies bleues / blanches, les immunoempreintes et les dosages immunocytochimiques
  • Substrat chromogène utilisé pour la sélection bleu-blanc de colonies bactériennes recombinantes avec le génotype lac+
  • Forme un précipité bleu lorsqu’il est hydrolysé par β-galactosidase
  • Soluble dans le DMF et le méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.629
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Vecteur alpha Bromo-4-chloro-3-indolyl-[beta]-D-galactopyranoside (X-Gal)
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside
Point de fusion 230°C
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 10272
Rotation spécifique -56 to -64° (+ or -)
Poids de la formule 408.63
Forme physique Powder or Solid
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.