Learn More
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, MP Biomedicals™
Code produit 11496392 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496392 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496392 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215000190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    319.20€ / 500mg
    Économisez 16.80€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.629 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.629
Numéro MDL MFCD00005666
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.994
Quantité 500 mg
Poids de la formule 408.64
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre cristalline