Learn More
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, MP Biomedicals™
Code produit 11406402 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406402 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406402 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215000191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    550.20€ / 1g
    Économisez 27.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Communément appelé X-Gal. Le 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside MP Biomedicals est un substrat histochimique pour la β-galactosidase. Il est particulièrement utile en biologie moléculaire, où la β-galactosidase est fréquemment
Le 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside est utilisé comme substrat indigogénique pour la β-galactosidase, pour la détection des clones positifs à la β-galactosidase et pour l’identification des colonies lac et bactériennes ou des plaques de phage.
C’est un substrat chromogène pour la β-galactosidase qui produit une couleur bleue riche qui peut être facilement détectée visuellement sur fond. X-Gal est le substrat de référence utilisé pour sélectionner des colonies bactériennes recombinantes de couleur bleu-blanc avec le génotype lac+.
  • L’insertion d’ADN dans la région lac Z entraîne la perte d’activité de la β-galactosidase
  • Les colonies bactériennes Lac+ résultant d’une a-complémentation apparaissent bleues
  • Les colonies bactériennes contenant du plasmide avec de l’ADN inséré dans la région lac Z seront incapables d’une a-complémentation et apparaîtront blanches
Identifiants chimiques
CAS 7240-90-6
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.629
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonyme x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
CID PubChem 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spécification
Point de fusion 230 °C (décomposition)(littérature)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble dans du DMF (2 % en mousse/v, solution claire et incolore).
Poids de la formule 408.6
Forme physique Poudre de couleur blanche