Learn More
Sel disodique de phosphate de 5-bromo-4-chloro-3-indolyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422586 1 g 1g
15432586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56265.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102185-33-1 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
It is an histochemical substrate for alkaline phosphatase. For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un substrat histochimique pour la phosphatase alcaline. Pour la détection colorimétrique des molécules marquées à la phosphatase alcaline, le phosphate de 5-bromo-4-chloro-3-indolyle (BCIP) et le nitrobleu de tétrazolium (NBT) sont disponibles. Le système de substrat BCIP/NBT est polyvalent et fonctionne dans une variété d’applications, y compris le transfert Northern Southern et Western, l’hybridation in situ et l’immunohistochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le toluène.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit sec. Tenir à l’écart des agents oxydants, de la chaleur et de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102185-33-1
Formule moléculaire C8H4BrClNNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 370.43
Numéro MDL MFCD00036757
Clé InChI OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 6097197
Nom IUPAC phosphate disodique;(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Quantité 1 g
Beilstein 4722243
Sensibilité Light and moisture sensitive
Synonyme sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Informations sur la solubilité Soluble in water and toluene.
Poids de la formule 370.43
Pourcentage de pureté ≥98%