Learn More
Sel de phosphate disodique de 5-Bromo-4-chloro-3-indolyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470367 250 mg 250mg
15460367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64451.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Substrat pour phosphatase alcaline
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, is used for the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de phosphate 5-bromo--4-chloro-3-indolyl est utilisé pour la détection colorimétrique de molécules marquées à la phosphatase alcaline, le phosphate 5-bromo-4-chloro-3-indolyl (BCIP) et le tétrazolium bleu nitro (NBT) sont disponibles. Le système de substrat BCIP/NBT est polyvalent et fonctionne dans une variété d’applications, y compris le transfert Northern Southern et Western, l’hybridation in situ et l’immunohistochimie.
Solubilité
Hydrosoluble (50 mg/ml). Insoluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102185-33-1
Formule moléculaire C8H4BrClNNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 370.43
Numéro MDL MFCD00036757
Clé InChI OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 6097197
Nom IUPAC phosphate disodique;(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Couleur Bleu à blanc
Quantité 250 mg
Sensibilité Light and moisture sensitive
Synonyme sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/mL). Insoluble in dimethylformamide.
Poids de la formule 370.43
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.