Learn More
5-bromo-4-fluoro-2-méthylaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448998 5 g 5g
15438998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62480.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 627871-16-3 | Molecular Formula: C7H7BrFN | Molecular Weight: 204.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627871-16-3
Formule moléculaire C7H7BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 204.04
Numéro MDL MFCD05865218
Clé InChI DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene, 5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzenamine, benzenamine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-bromo-4-fluoro-o-toluidine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-phenylamine, 2-amino-4-bromo-5-fluoro-toluene, 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene 5-bromo-4-fluoro-2-methylaniline, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-aniline, acmc-20agns, pubchem2934
CID PubChem 2782786
Nom IUPAC 5-bromo-4-fluoro-2-méthylaniline
SMILES CC1=CC(F)=C(Br)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Point de fusion 86°C to 90°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.04
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide