Learn More
Acide 5-bromo-4-méthoxythiophène-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11356875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11356875 5 g Flacon en verre ambré 5g
10475312 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356875 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00596DE
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 162848-23-9
Formule moléculaire C6H5BrO3S
Poids moléculaire (g/mol) 237.07
Numéro MDL MFCD00068031
Clé InChI OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
CID PubChem 2778393
Nom IUPAC acide 5-bromo-4-méthoxythiophène-3-carboxylique
SMILES COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 237.07
Pourcentage de pureté 97%