Learn More
5-bromo-4-méthyl-2-phényl-1,3-oxazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10526294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10526294 1 g Flacon en verre ambré 1g
10152974 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10526294 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18110DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 21354-98-3
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.08
Numéro MDL MFCD11109319
Clé InChI QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
CID PubChem 15328586
Nom IUPAC 5-bromo-4-méthyl-2-phényl-1,3-oxazole
SMILES CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 95%