Learn More
5-bromo-4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10507863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10507863 Flacon en verre ambré ; 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10507863 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29210DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS 28771-82-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H8BrNS
Numéro MDL MFCD04974049
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-4-methyl-2-phenylthiazole, thiazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-thiazole, thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl benzene
Clé InChI XNYKJKJMPCGEQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Br)SC(=N1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5-bromo-4-méthyl-2-phényle-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol) 254.15
CID PubChem 2795494
Poids de la formule 254.15
Pourcentage de pureté 97%