Learn More
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416909 25 g 25g
15406909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65443.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.12€
    216.65€ / 25g
    Économisez 44.47€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, également connu sous le nom de bronidox, présente une activité antimicrobienne contre les bactéries à Gram-négatif et Gram-positif, les levures et les champignons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane est utilisé comme stabilisant et agent de conservation pour les molécules biologiques et les solutions telles que les anticorps et les antisérums. Le Bronidox est utilisé dans une variété de produits cosmétiques à éliminer par rinçage. Il peut être utilisé seul ou en association avec la méthylisothiazolone.
Solubilité
Soluble dans l’eau à12,5 mg/ml
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30007-47-7
Formule moléculaire C4H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 211.999
Numéro MDL MFCD00101855
Clé InChI XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bronidox, 1,3-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-bromo-5-nitro-m-dioxane, unii-u184i9qbnm, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, m-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan german, u184i9qbnm, bronidox l, acmc-209hcf
CID PubChem 1807
Nom IUPAC 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
SMILES C1C(COCO1)([N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Point de fusion 58°C to 61°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water at 12.5mg/ml
Poids de la formule 212
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane