Learn More
5-Acide bromo-6-chloronicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445107 5 g 5g
15435107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32384.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29241-62-1 | Molecular Formula: C6H2BrClNO2 | Molecular Weight: 235.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29241-62-1
Formule moléculaire C6H2BrClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.44
Numéro MDL MFCD01927098
Clé InChI DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
CID PubChem 285433
SMILES [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Point de fusion 170°C to 173°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 5-bromo-6-chloropyridine-3-carboxylic acid
Poids de la formule 236.45
Pourcentage de pureté 97%