Learn More
Chlorure de 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 216394-05-7 |
| Formule moléculaire | C5 H2 Br Cl2 N O2 S |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMILES | Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 290.95 |
| Poids de la formule | 288.8367 |