Learn More
5-bromo-7-azaindole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484420 1 g 1g
11474420 250 mg 250mg
15447857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484420 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50040.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 183208-35-7
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.04
Numéro MDL MFCD06659677
Clé InChI LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10307932
SMILES BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-7-azaindole
Point de fusion 178°C to 179°C
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
Nom IUPAC 5-bromo-1H-pyrrolo[2,3 -b]pyridine
Poids de la formule 197.04
Pourcentage de pureté 96%
RUO– À des fins de recherche uniquement