Learn More
5-bromo-7-méthyl-1H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443537 250 mg 250mg
11316819 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26753.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 156454-43-2 | C8H7BrN2 | 211.062 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156454-43-2
Formule moléculaire C8H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 211.062
Numéro MDL MFCD03990484
Clé InChI OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1382033
Nom IUPAC 5-bromo-7-méthyl-1H-indazole
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Br)C=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 250 mg
Synonyme 1h-indazole, 5-bromo-7-methyl, indazole, 5-bromo-7-methyl, pubchem20590, acmc-209zze, 5-bromo-7-methylindazole, ksc495o1l, 2h-indazole,5-bromo-7-methyl, 1h-indazole,5-bromo-7-methyl, 2h-indazole, 5-bromo-7-methyl, en
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 97%